Få mere at vide
AB-MECA, MedChemExpress
Beskrivelse
AB-MECA is a high affinity A3 adenosine receptor agonist, has high affinity for recombinant A1 and A3 receptors.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AB-MECA |
| CAS | 152918-26-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H21N7O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 55 mg/mL (137.71 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O[C@H]1[C@H](N2C=NC3=C(NCC4=CC=C(N)C=C4)N=CN=C23)O[C@H](C(NC)=O)[C@H]1O |
| Molekylvægt (g/mol) | 399.4 |
| Formel vægt | 399.4 |
| Vis mere |