Indeholder
Bindingsbuffer (10X stamopløsning), 50 ml; Elueringsbuffer (10X stamopløsning), 15 ml; Neutraliserende buffer, 25 ml
- Eliminerer tidskrævende bufferforberedelse
- Optimerede protokoller til Ab SpinTrap™ , Protein A HP SpinTrap , Protein G HP SpinTrap kolonner og HiTrap™ kolonner færdigpakket med enten Protein A eller Protein G medier
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ab buffer kit |
| Til brug med (applikation) | Anvendes til binding, vask, eluering af IgG i henhold til anbefalede protokoller, oprensning af monoklonalt og polyklonalt IgG med immobiliseret protein A eller protein G |
| Til brug med (udstyr) | Ab SpinTrap™ , Protein A HP SpinTrap , Protein G HP SpinTrap™ kolonner og HiTrap™ kolonner |
| Mængde | Hver |
| Inkluderer | 50mL bindingsbuffer (10X stamopløsning), 15mL elueringsbuffer (10X stamopløsning), 25mL neutraliserende buffer |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ab Buffer Kit
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol, trometamol
- UNKNOWN ACUTE-39.8% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.