Få mere at vide
Gibco™ AAV-MAX Transfektionssæt
Mængde:
1 sæt til 1 L produktion
1 sæt til 10 L produktion
Beskrivelse
The Gibco AAV-MAX Transfection Kit is an essential component of the AAV-MAX Helper-Free AAV Production System. It is formulated for the transient transfection of Viral Production Cells 2.0.
- En væsentlig komponent i det AAV-MAX-hjælperfrie AAV-produktionssystem
- Det er formuleret til forbigående transfektion af virale produktionsceller 2.0
- Sættet indeholder et kationisk lipidbaseret transfektionsreagens samt en transfektionsbooster og produktionsforstærker
- Disse aspekter er designet til at arbejde sammen om at producere adeno-associerede virus (AAV) partikler fra Viral Production Cells 2.0, når de dyrkes i Viral Production Medium
Funktioner i AAV-MAX Transfection Kit inkluderer:
- Komponenter arbejder synergistisk i AAV-MAX-systemet for at producere høje AAV-titere på mere end 5 x 10 10 vg/mL (urenset)
- AAV-MAX transfektionsreagens - kationisk lipidbaseret transfektionsreagens til hjælpervirusfri tredobbelt transfektion af højdensitetskulturer
- AAV-MAX booster - kemisk defineret komponent, der arbejder med transfektionsreagens for at opnå høj transfektionseffektivitet
- AAV-MAX enhancer - kemisk defineret komponent, der øger produktionen af AAV-partikler
- Robuste transfektionsprotokoller kan tilpasses til transfektion i stor skala
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | HEK293 |
| Klassifikation | Animal Origin-free |
| Indhold og opbevaring | •60 mL AAV-MAX Trasfection Reagent • 30 mL AAV-MAX Transfektionsbooster • 100 mL AAV-MAX Enhancer Reagents skal opbevares ved 2 8 –°C. Må ikke fryses. |
| Kultur Type | Suspensionscellekultur |
| Oversigt | Serumfri, animalsk oprindelsesfri, kemisk defineret |
| Celletype | Etablerede cellelinjer |
| Format | Flaske |
| Prøvetype | Plasmid-DNA |
| Transfektionsteknik | Lipid-baseret transfektion |
| Udtrykssystem | Pattedyr |
| Vis mere |