Få mere at vide
Gibco™ AAV-MAX Transfektionssæt
Artikelnummer. 17311899
Skift visning
Mængde:
1 sæt til 1 L produktion
1 sæt til 10 L produktion
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17311899 1 sæt til 1 L produktion
17321899 1 sæt til 10 L produktion
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17311899 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A50515
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7090.00 DKK
    6593.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 496.35 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
AAV-MAX transfektionssættet er en væsentlig komponent i AAV-MAX Helper-Free AAV Production System. Den er formuleret til transienten transfektion af Viral Production Cells 2.0.
Gibco AAV-MAX transfektionssættet er en væsentlig komponent i AAV-MAX Helper-Free AAV Production System. Den er formuleret til transienten transfektion af Viral Production Cells 2.0.
Sættet indeholder et kationisk lipidbaseret transfektionsreagens samt en transfektionsbooster og produktionsforstærker, som er designet til at arbejde sammen for at producere adeno-associeret virus (AAV) partikler fra Viral Production Cells 2.0, når de dyrkes i Viral Production Medium.
Funktioner i AAV-MAX Transfektionssættet omfatter:
  • Komponenter arbejder synergistisk inden for AAV-MAX-systemet for at producere høje AAV-titere over 5 x 10vg /ml (uoprenset)
  • AAV-MAX transfektionsreagens—kationisk lipidbaseret transfektionsreagens til hjælpervirusfri trippel transfektion af højdensitetskulturer
  • AAV-MAX booster—kemisk defineret komponent, der arbejder sammen med transfektionsreagenset for at opnå høj transfektionseffektivitet
  • AAV-MAX forstærker—kemisk defineret komponent, der øger produktionen af AAV-partikler
  • Robuste transfektionsprotokoller kan tilpasses storskala transfektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje HEK293
Indhold og opbevaring •6 mL AAV-MAX Trasfection Reagent
• 3 mL AAV-MAX Transfektionsbooster
• 10 mL AAV-MAX Enhancer
Reagents bør opbevares ved 2 8 –°C. Må ikke fryses.
Kultur Type Suspensionscellekultur
Oversigt Serumfri, animalsk oprindelsesfri, kemisk defineret
Celletype Etablerede cellelinjer
Format Flaske
Prøvetype Plasmid-DNA
Transfektionsteknik Lipid-baseret transfektion
Udtrykssystem Pattedyr
Til brug med (udstyr) AAV-MAX system
Til brug med (applikation) AAV produktion
Inkluderer 10 ml Gibco AAV-MAX Enhancer, 6 mL Gibco AAV-MAX Transfektionsreagens, 3 mL Gibco AAV-MAX-tillæg
Produktlinje AAV-MAX
Produkttype AAV-produktionstransfektionssæt
Mængde 1 sæt til 1 L produktion
Reagenstype Transfektionssæt
Forsendelsestilstand Våd is