Få mere at vide
Gibco™ AAV-MAX Lysis Buffer
Artikelnummer. 17331899
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
17331899 100 mL
1 options
Artikelnummer. 17331899 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A50520
 Begrænset vare
På lager
AAV-MAX Lysis Buffer er et færdiggjort cellelyseragens til udtrækning af adeno-associerede virus (AAV) partikler fra producerende HEK293-celler. Cellelysen er detergent-baseret, hvilket eliminerer behovet for mekanisk celleforstyrrelse.
Gibco AAV-MAX Lysis Buffer er en klar-til-brug, kemisk defineret cellelysisreagens, optimeret til produktionsworkflows for adeno-associerede virus (AAV) vektorer. Den bruger en mild, detergent-baseret formulering for at eliminere behovet for mekanisk celleforstyrrelse og giver dermed et mildere og nemmere alternativ til isolering af AAV-partikler fra HEK293-cellekulturer. Leveret som et 10X-koncentrat kan det tilsættes direkte til HEK293-produktionskulturer for at inducere lysis, hvilket effektiviserer AAV-partikeludtrækning og -genopretning fra upstream workflows. AAV-MAX Lysis Buffer integreres problemfrit med AAV-MAX produktionssystemet, samtidig med at den forbliver kompatibel med andre AAV-vektorproduktionsprocesser, hvilket muliggør fleksibel brug på tværs af forskellige AAV-arbejdsgange.
  • Færdig-til-brug 10X-løsning—bekvemt koncentreret format kan tilsættes direkte til cellekulturen uden behov for fortynding eller forblanding
  • Detergent-baseret cellelyse—Mild kemisk lysering undgår mekanisk forstyrrelse (ingen sonikering eller fryse-tø nødvendig), hvilket forenkler AAV-partikelgenvinding fra celler
  • Højudbytte AAV-ekstraktion—optimeret til effektiv HEK293-cellelysering til AAV-produktion, hvilket maksimerer AAV-partikelgenvinding og understøtter høje titere af virale vektorer
  • Bred workflow-kompatibilitet—fungerer med AAV-MAX Production System, fra forskningsskala til bioproduktion, for alsidig anvendelse
  • Kemisk defineret formulering—Polysorbat 20-baseret, animalsk oprindelsesfri buffer (Triton™ X-100-fri –) for ensartet ydeevne og overholdelse af regler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10X
Produkttype Cellelysebuffer
Indhold og opbevaring 100 ml flaske, opbevar ved 2°til 8 °C
Forsendelsestilstand Våd is
Form Væske
Produktlinje AAV-MAX
Til brug med (applikation) AAV produktion
Oprensningsmål AAV
Tilstrækkelig til 1 L kultur
Mængde 100 mL
Sammensætning Polysorbat 20 baseret
pH 6 –8