Få mere at vide
Gibco™ AAV-MAX hjælperfrit AAV-produktionssystemsæt
Artikelnummer. 17496222
Skift visning
Mængde:
Tilstrækkelig til 1 L kultur
Artikelnummer. Mængde
17496222 Tilstrækkelig til 1 L kultur
1 options
Artikelnummer. 17496222 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A51217
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
AAV-MAX Helper-Free AAV Production System Kit er en skalerbar, højtiter platform til produktion af affjedring AAV.
Gibco AAV-MAX Helper-Free AAV Production System er en skalerbar, høj-titer platform til produktion af suspension AAV. Den er baseret på en højdensitetssuspension af klonale 293F-afledte virale produktionsceller 2.0 i viralt produktionsmedium. Optimale virale titere medieres af vores avancerede lipid-nanopartikeltransfektionsreagens i kombination med en ny produktionsforstærker. Komponenterne er designet til at fungere synergistisk, hvilket resulterer i maksimale titrere og eliminerer behovet for at optimere reagenser og protokoller.
Funktioner i AAV-MAX Helper-Free AAV Production System omfatter:
  • Komponenter arbejder synergistisk for at producere høje AAV-titere over 5 x 10vg /ml (urenset)
  • Suspensionsbaserede systemer har skalerbare protokoller fra shake flask til bioreaktorskala
  • Forenklet arbejdsgang—strømlinet protokol ved brug af hjælper-virusfri trippel transfektion
  • Klonal, 293F-afledt, højproducerende cellelinje
  • Robuste transfektionsprotokoller kan tilpasses storskala transfektion
  • Komponenterne i AAV-MAX System Kit er:
    • 1 hætteglas med virale produktionsceller 2.0
    • 1 L viralt produktionsmedium
    • 1 AAV-MAX transfektionssæt til 1 L produktion
    • 100 ml Viral-Plex kompleksationsbuffer
    • 100 ml AAV-MAX Lysis-buffer
    • 100 ml GlutaMAX-tilskud
Alle komponenter kan også købes separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Virale produktionsceller 2.0
Celletype Nyre (embryonal)
Produkttype AAV produktionssystem
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) AAV produktion
Produktlinje AAV-MAX
Mængde Tilstrækkelig til 1 L kultur
Indhold og opbevaring •1 hætteglas virale produktionsceller 2.0
• 1 L viralt produktionsmedium
• 1 AAV-MAX Transfektionssæt til 1 L produktion
• 100 ml Viral-Plex Kompleksdannelsesbuffer
• 100 mL AAV-MAX Lysis Buffer
• 100 mL GlutaMAX Supplement
Opbevaringsbetingelser varierer
Kultur Type Suspensionscellekultur