Få mere at vide
AABD-SH (4-Acetamido-7-mercapto-2,1,3-benzoxadiazol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetamido-7-mercapto-2,1,3-benzoxadiazole |
| CAS | 254973-02-9 |
| Molekylær formel | C8H7N3O2S |
| Mængde | 2 mg |
| Synonym | AABD-SH |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7N3O2S/c1-4(12)9-5-2-3-6(14)8-7(5)10-13-11-8/h2-3,14H,1H3,(H,9,12) |
| SMIL | CC(=O)Nc1ccc(S)c2nonc12 |
| IUPAC navn | N-(4-sulfanyl-2,1,3-benzoxadiazol-7-yl)acetamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.22 |
| Formel vægt | 209.0259 |