Få mere at vide
AABD-SH (4-Acetamido-7-mercapto-2,1,3-benzoxadiazol, TRC
Artikelnummer. 30310577
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30310577 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30310577 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1045101MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetamido-7-mercapto-2,1,3-benzoxadiazole
CAS 254973-02-9
Molekylær formel C8H7N3O2S
Mængde 1 mg
Synonym AABD-SH
InChI formel InChI=1S/C8H7N3O2S/c1-4(12)9-5-2-3-6(14)8-7(5)10-13-11-8/h2-3,14H,1H3,(H,9,12)
SMIL CC(=O)Nc1ccc(S)c2nonc12
IUPAC navn N-(4-sulfanyl-2,1,3-benzoxadiazol-7-yl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 209.22
Formel vægt 209.0259