Få mere at vide
MedChemExpress AA-dUTP sodium salt
Artikelnummer. 16432439
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16432439 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 16432439 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYD1021
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress AA-dUTP sodium salt is a fluorescent dye which can be used to stain cDNA.
Tekniske data
CAS 936327-10-5
Mængde 1 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opbevaringskrav Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Synonym Aminoallyl-dUTP sodium salt
Mål HBV
Produkttype Biochemical Assay Reagents