Få mere at vide
Tocris Bioscience™ AA 147
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18075912
Mængde:
5 mg
25 mg
Artikelnummer. 18075912
Brand: Tocris Bioscience™ 6759/5
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ER proteostasis regulator
AA 147 is an endoplasmic reticulum (ER) proteostasis regulator. Activates the ATF6 transcriptional program independently of ER stress and/or global UPR activation. Selectively reduces secretion of amyloidogenic transthyretin (TTR) from HepG2 cells. Reduces amyloidogenic immunoglobulin light chain (ALLC) secretion from ALMC-2 cells (EC50 = 1.1 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)benzenepropanamide
CAS 393121-74-9
Mængde 5 mg
Molekylær formel C16H17NO2
Formel vægt 255.31
Renhed 98%