Få mere at vide
Honeywell Safety Products™ A800 Grå TSR Briller
Beskrivelse
- Generel brug og beskyttelse mod stød (45m/s).
- Velegnet til indendørs eller udendørs applikationer såsom forsyningsvirksomheder, let og tung produktion, bioteknologi, laboratorier, renrum, skibsbygning og bilfremstilling.
- Overkommelig pris og økonomisk.
- Slank profil til arbejdere med mindre ansigter.
- Sporty styling.
- 9-baseret polycarbonat, slidbestandige linser.
- 180° synsfelt uden forvrængning.
- Templer har bløde, polstrede indsatser med ekstra flex.
- Blødt næsestykke passer til forskellige næsebroformer.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EC Kategori PPE 2, Kvalitetssikring ISO 9001 / 2000, EF-certifikatnummer EC1790, EF-attestnummer EC1790 |
| Linsebelægning | Anti-dug, Slagfast |
| Linsefarve | Grå |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Til brug med (applikation) | Administration. Generel brug og beskyttelse mod stød (45m/s). Velegnet til indendørs/udendørs applikationer såsom forsyningsvirksomheder, let og tung produktion, bioteknologi, laboratorier, renrum, skibsbygning og bilfremstilling. |
| Ramme farve | Grå |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Linse materiale | Polycarbonat |