Få mere at vide
Kimtech™ Kimtech™ A7 P+™ Laboratoriefrakker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13589020
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
Artikelnummer. 13589020
Brand: Kimtech™ 97740
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med en kludlignende fornemmelse og reduceret risiko for varmestress sikrer disse laboratoriefrakker kontamineringskontrol under længere tids brug. Kimtech™ A7 P+™ Laboratoriefrakker lavet af non-woven SMS stof med tredobbelt syede sømme og leveres silikone- og latexfri.
Sikker overholdelse:
  • PPE Cat III i henhold til (EU) forordning 2016/425: Type 6 (PB) begrænset beskyttelse mod kemisk stænk
  • EN1149-1 Antistatisk tøj
  • Trækstyrke EN ISO 13934-1 Klasse 1 af 3
  • Overflademodstand EN 1149-1< 5 x 1010 ohm
  • Partikelafgivelsestest (Helmke Tromle) IEST-RP-CC003.3 Kategori II
  • Bakteriefiltreringseffektivitet (3.0μ m) ASTM F2100> 99 %
Funktioner:
  • Engangslaboratoriefrakker af høj kvalitet med tredobbelt syede sømme og åndbart, flerlagsmateriale.
  • Forbedrede all-round beskyttelsesfunktioner er inkluderet, såsom høje mandarinkraver, tommelfingerløkker og ekstra lange arme til at passe laboratoriehandsker over frakker.
  • Det åndbare frakkemateriale omfatter høje niveauer af partikel- og bakteriebeskyttelse (med filtreringseffektivitet på 99%).
  • Frakkerne er individuelt pakket, hvilket gør dem velegnede til ISO 7 (klasse C) områder.
  • Anti-skrid og lavt fnug materiale.
  • Type 6 (PB) begrænset beskyttelse mod kemisk stænk
Tekniske data
Produkttype Kemisk resistent laboratoriefrakke
Størrelse 2X-stor
Materiale SMS, Polypropylen, polyethylenlaminat
Farve Hvid
Lukketype Lynlås
Manchet stil Elastik
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Modstand Ingen
Stil Under hoftelængde
Antal lommer Ingen
Certificeringer/compliance Cat III direktiv 89/686/EØF
Til brug med (applikation) Giver den vitale kropsbeskyttelse, komfort og forureningskontrol, der er nødvendig i laboratorier og kontrollerede miljøer