Få mere at vide
Kimtech™ A7 P+™ laboratoriejakker
Beskrivelse
Sikker overholdelse:
- PPE Cat III i henhold til (EU) forordning 2016/425: Type 6 (PB) begrænset beskyttelse mod kemisk stænk
- EN1149-1 Antistatisk tøj
- Trækstyrke EN ISO 13934-1 Klasse 1 af 3
- Overflademodstand EN 1149-1< 5 x 1010 ohm
- Partikelafgivelsestest (Helmke Tromle) IEST-RP-CC003.3 Kategori II
- Bakteriefiltreringseffektivitet (3.0μ m) ASTM F2100> 99 %
- Engangslaboratoriefrakker af høj kvalitet med tredobbelt syede sømme og åndbart, flerlagsmateriale.
- Forbedrede all-round beskyttelsesfunktioner er inkluderet, såsom høje mandarinkraver, tommelfingerløkker og ekstra lange arme til at passe laboratoriehandsker over frakker.
- Det åndbare frakkemateriale omfatter høje niveauer af partikel- og bakteriebeskyttelse (med filtreringseffektivitet på 99%).
- Frakkerne er individuelt pakket, hvilket gør dem velegnede til ISO 7 (klasse C) områder.
- Anti-skrid og lavt fnug materiale.
- Type 6 (PB) begrænset beskyttelse mod kemisk stænk
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kemikalieresistent laboratoriekittel |
| Størrelse | X-Large |
| Materiale | SMS, Polypropylen, polyethylenlaminat |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Lynlås |
| Manchet stil | Elastik |
| Engangs | Genanvendelig |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Modstand | Ingen |
| Stil | Under hoftelængde |
| Vis mere |