Få mere at vide
Kimtech™ A7 P+™ laboratoriejakker
Artikelnummer. 13549020
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
13549020 Medium Pakke med 15
13529020 Lille Pakke med 15
13559020 Større Pakke med 15
13569020 X-Large Pakke med 15
13589020 2X-stor Pakke med 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13549020 Leverandør Kimtech™ Leverandørnr. 97710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00 DKK
    736.58 DKK / Pakke med 15
    Spare 443.42 DKK
    37% Slukket
På lager
Med en kludlignende fornemmelse og reduceret risiko for varmestress sikrer disse laboratoriefrakker kontamineringskontrol under længere tids brug. Kimtech™ A7 P+™ Laboratoriefrakker lavet af non-woven SMS stof med tredobbelt syede sømme og leveres silikone- og latexfri.
Sikker overholdelse:
  • PPE Cat III i henhold til (EU) forordning 2016/425: Type 6 (PB) begrænset beskyttelse mod kemisk stænk
  • EN1149-1 Antistatisk tøj
  • Trækstyrke EN ISO 13934-1 Klasse 1 af 3
  • Overflademodstand EN 1149-1< 5 x 1010 ohm
  • Partikelafgivelsestest (Helmke Tromle) IEST-RP-CC003.3 Kategori II
  • Bakteriefiltreringseffektivitet (3.0μ m) ASTM F2100> 99 %
Funktioner:
  • Engangslaboratoriefrakker af høj kvalitet med tredobbelt syede sømme og åndbart, flerlagsmateriale.
  • Forbedrede all-round beskyttelsesfunktioner er inkluderet, såsom høje mandarinkraver, tommelfingerløkker og ekstra lange arme til at passe laboratoriehandsker over frakker.
  • Det åndbare frakkemateriale omfatter høje niveauer af partikel- og bakteriebeskyttelse (med filtreringseffektivitet på 99%).
  • Frakkerne er individuelt pakket, hvilket gør dem velegnede til ISO 7 (klasse C) områder.
  • Anti-skrid og lavt fnug materiale.
  • Type 6 (PB) begrænset beskyttelse mod kemisk stænk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemikalieresistent laboratoriekittel
Størrelse Medium
Materiale SMS, Polypropylen, polyethylenlaminat
Farve Hvid
Lukketype Lynlås
Manchet stil Elastik
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Modstand Ingen
Stil Under hoftelængde
Antal lommer Ingen
Certificeringer/compliance Certificeret PPE Cat III-direktiv 89/686/EEC, EN1149-1:1995 Antistatisk tøj, dobbeltpose til ISO 7 klasse C områder