missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

A66, MedChemExpress

Artikelnummer. 16475598
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16475598 10 mg
16461767 50 mg
16448297 5 mg
16406146 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16475598 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13261

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress A66 is a highly specific and selective p110α inhibitor with an IC50 of 32 nM.

A66 is a highly specific and selective p110α inhibitor with an IC50 of 32 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale A66
CAS 1166227-08-2
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H23N5O2S2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (127.06 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(C)(C1=NC(C2=C(N=C(S2)NC(N3[C@@H](CCC3)C(N)=O)=O)C)=CS1)C
Molekylvægt (g/mol) 393.53
Formel vægt 393.53
Procent renhed 98.44%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.