missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ A66
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18792449
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18792449 50 mg
18798589 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18792449 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5595/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent and selective PI 3-kinase p110α inhibitor

A66 is a potent and selective PI 3-kinase p110α inhibitor (IC50 = 32 nM). Exhibits >100-fold selectivity for p110α over other PI 3-kinase isoforms. Inhibits Akt signaling and tumor growth in SK-OV-3 xenografts in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2S)-N1-[2-(1,1-Dimethylethyl)-4′-methyl[4,5′-bithiazol]-2′-yl]-1,2-pyrrolidinedicarboxamide
CAS 1166227-08-2
Mængde 50 mg
Mål PI 3-Kinase Inhibitors
Molekylær formel C17H23N5O2S2
Formel vægt 393.53
Renhed >98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.