Få mere at vide
KleenGuard™ KleenGuard™ A40 væske- og partikelbeskyttelsesoveralls
Artikelnummer. p-8003394
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 11774903
Brand: KleenGuard™ 97950
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbedrer sikkerhed og komfort i højrisikoområder og giver generel beskyttelse mod vandbaseret eller kemisk stænk. Kimberly-Clark™ KleenGuard™ A40 væske- og partikelbeskyttelsesoveralls har den ekstra fordel af antistatisk beskyttelse.
  • Hvid i farven
  • Engangsbrug, engangs
  • Silikonefri og antistatisk
  • Specielt designet hætte til at passe til en åndedrætsværn
  • Hjælper med at reducere forurening i lavt fnug og kritiske områder
  • Lynlås i fuld længde, overlåste syede sømme og dobbelt-lags stof
  • Ideel til beskyttelse mod større partikler, radioaktivt støv og kemikaliesprøjt
  • Velegnet til farmaceutiske områder, fremstilling, forsyningsvirksomhed, elektronik, landbrug og malingssprøjteområder
Tekniske data
Produkttype Overtræksdragter til generelle formål
Størrelse 3X-Large
Køn Unisex
Materiale KleenGuard™
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type Vedhæftet
Lukketype Lynlås foran
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Steril
Modstand Vand, Kemikalier, Væske, Partikel, Antistatisk
Latex fri Ja
Længde (engelsk) 15,6 tommer
Længde (metrisk) 40 cm
Vægt (engelsk) 18.282 lb.
Vægt (metrisk) 8.31 kg
Mængde 25/Pk.