Få mere at vide
KleenGuard™ KleenGuard™ A40 væske- og partikelbeskyttelsesoveralls
Artikelnummer. 11765763
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 11765763
Brand: KleenGuard™ 97900
Forbedrer sikkerhed og komfort i højrisikoområder og giver generel beskyttelse mod vandbaseret eller kemisk stænk. Kimberly-Clark™ KleenGuard™ A40 væske- og partikelbeskyttelsesoveralls har den ekstra fordel af antistatisk beskyttelse.
  • Approved as Complex Design (Category 3) equipment - offering protection to the levels specified for Type 5 and 6 by CEN
  • Single use and breathable protective clothing designed for maximum comfort and safety, providing anti-static and general protection against water-based or chemical splashes, liquids, and dust particles
  • Suitable for use as protection against solid particles and particulate radioactive contamination - EN1073-2
  • Silicone-free, low lint and treated to be antistatic - to EN 1149-5
  • Ideal for protecting against powders, larger fibres and protection against a wide range of chemicals - reducing contamination in critical areas
  • Storm flap and hood designed for easier taping to a respirator
  • Suitable for use in pharmaceutical industries, manufacturing, utilities, electronics, agriculture and paint spraying areas
Tekniske data
Produkttype Overtræksdragter til generelle formål
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale KleenGuard™
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type Respirator Fit
Lukketype Lynlås
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Ikke steril
Beskyttelsesklasse A40
Modstand Perforering, Flamme, Afslidning, Tårer, Partikel, Væske