Få mere at vide
KleenGuard™ A40 væske- og partikelbeskyttelsesoverdragter
Artikelnummer. 11754903
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11754903 X-Large Pakke med 25
11774903 3X-Large Pakke med 25
11734903 Medium Pakke med 25
11764903 2X-stor Pakke med 25
11765763 Lille Pakke med 25
11744903 Større Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11754903 Leverandør KleenGuard™ Leverandørnr. 97930
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3192.00 DKK
    1400.67 DKK / Pakke med 25
    Spare 1791.33 DKK
    56% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Forbedrer sikkerhed og komfort i højrisikoområder og giver generel beskyttelse mod vandbaseret eller kemisk stænk. Kimberly-Clark™ KleenGuard™ A40 væske- og partikelbeskyttelsesoveralls har den ekstra fordel af antistatisk beskyttelse.
  • Hvid i farven
  • Engangsbrug, engangs
  • Silikonefri og antistatisk
  • Specielt designet hætte til at passe til en åndedrætsværn
  • Hjælper med at reducere forurening i lavt fnug og kritiske områder
  • Lynlås i fuld længde, overlåste syede sømme og dobbelt-lags stof
  • Ideel til beskyttelse mod større partikler, radioaktivt støv og kemikaliesprøjt
  • Velegnet til farmaceutiske områder, fremstilling, forsyningsvirksomhed, elektronik, landbrug og malingssprøjteområder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Generelle overalls
Størrelse X-Large
Køn Unisex
Materiale Spunbond polypropylen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type Elastik
Lukketype Lynlås foran
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Steril
Modstand Vand, Kemikalier, Væske, Partikel
Latex fri Ja
Længde (engelsk) 15,6 tommer
Længde (metrisk) 40 cm
Vægt (engelsk) 17.006 lb.
Vægt (metrisk) 7.73 kg
Mængde 25/Pk.