Få mere at vide
Invitrogen™ A33 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (K92070_5D9)
Beskrivelse
Immunogen sequence: LRASQGKSVT LPCTYHTSTS SREGLIQWDK LLLTHTERVV IWPFSNKNYI HGELYKNRVS ISNNAEQSDA SITIDQLTMA DNGTYECSVS LMSDLEGNTK SRVRLLVLVP PSKPECGIEG ETIIGNNIQL TCQSKEGSPT PQYSWKRYNI LNQEQPLAQP ASGQPVSLKN ISTDTSGYYI CTSSNEEGTQ Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 71%, Rat - 33%, Pig - 71%, Cynomolgus monkey - 90%.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | A33 |
| Applikationer | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Klon | K92070_5D9 |
| Koncentration | 0.69 mg/mL |
| Konjugeret | Unconjugated |
| Formulering | PBS with 0.5% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide |
| Gene | Gpa33 |
| Genadgangsnr. | Q99795 |
| Gene Alias | 2010310L10Rik; 2210401D16Rik; A33; A33 antigen; BB116197; cell surface A33 antigen; Glycoprotein A33; glycoprotein A33 (transmembrane); GPA33; mA33; MGC129986; MGC129987; transmembrane glycoprotein A33 |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.