Få mere at vide
A2AR-agonist-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497536
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16497536 100 mg -
16407638 10 mg -
16423647 50 mg 50mg
16480098 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16497536 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18776
MedChemExpress A2AR-agonist-1 is a potent A2AR and ENT1 agonist with Ki of 4.39 and 3.47 for A2AR and ENT1.
A2AR-agonist-1 is a potent A2AR and ENT1 agonist with Ki of 4.39 and 3.47 for A2AR and ENT1.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale A2AR-agonist-1
CAS 41552-95-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H22N6O4
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (243.65 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3NCCC4=CNC5=C4C=CC=C5)O1)O)O
Molekylvægt (g/mol) 410.43
Formel vægt 410.43
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation