Få mere at vide
Thermo Scientific™ A27-8 x 50 rotor med fast vinkel
Artikelnummer. 13584560 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
8 x 50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
13584560 8 x 50 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 13584560 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72780.00 DKK
    70282.25 DKK / Pakke med 1
    Spare 2497.75 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Forkort opsætningstiden, mens du giver ro i sindet, som rotoren er sikker med Thermo Scientific™ A27-8 x 50mL rotor med fast vinkel.
Forkort opsætningstiden, mens du giver ro i sindet, som rotoren er sikker med Thermo Scientific™ A27-8 x 50mL rotor med fast vinkel. Med høj RCF-ydelse muliggør denne rotor virus, proteomics og subcellulære partikelseparationer i en moderniseret Thermo Scientific SS-34 design.
Auto-Lock Rotorudveksling:
  • Sikker rotorudskiftning med trykknap på mindre end 3 sekunder
  • Forbedret sikkerhed og bekvemmelighed
  • Værktøj ikke nødvendigt
  • Skift hurtigt rotorer og anvendelser
Auto-ID Øjeblikkelig rotoridentifikation:
  • Øjeblikkelig identifikation af en rotor
  • Rotorspecifikationerne indlæses automatisk i centrifugeparametre
  • Forkorter opsætningstiden og forbedrer sikkerheden
Hastighedshåndtag:
  • Accelererer og forenkler tilspænding af rotorlåget og sikrer, at låget er korrekt fastgjort
  • Nemmere og sikrere løft og transport af rotorer, yderligere forbedret med det lette design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt A27-8 x 50 rotor med fast vinkel
Materiale Aluminium
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 8 x 50 ml
Maks. RCF 87,207 x g
Maks. Hastighed 27,000 rpm
Radius (metrisk) 107 mm
Radius (metrisk) Min. 33 mm
K faktor 408
Maks. Rørlængde 108 mm
Maks. Rør diameter 29 mm
Nettovægt 15.0 lb. (6.8 kg)
Til brug med (udstyr) Sorvall LYNX 6000 og 4000 Superspeed Centrifuger
Vinkel 34°
Bioindeslutning Ja