Få mere at vide
Thermo Scientific™ A27-6 x 50 rotor med fast vinkel til LYNX 4000 og 6000 Superspeed centrifuger
Artikelnummer. 15346923 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
6 x 50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
15346923 6 x 50 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 15346923 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70360.00 DKK
    66477.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 3882.84 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Oprethold lave prøvetemperaturer ved alle hastigheder, mens du oplever høj RCF-ydeevne med Thermo Scientific™ A27-6 x 50mL rotor med fast vinkel.
Oprethold lave prøvetemperaturer ved alle hastigheder, mens du oplever høj RCF-ydeevne med Thermo Scientific™ A27-6 x 50mL Fixed-Angle Rotor, —som byder på rotor innovationer fra Thermo Scientific™ Auto-Lock™ rotorbytte, til Thermo Scientific™ Auto-ID™ øjeblikkelig rotoridentifikation og hastighedshåndtag på hvert rotordåg— for at forkorte opsætningstiden, samtidig med at rotoren er sikker.
Auto-Lock Rotorudveksling:
  • Sikker rotorudskiftning med trykknap på mindre end tre sekunder
  • Forbedret sikkerhed og bekvemmelighed
  • Værktøj ikke nødvendigt
  • Skift hurtigt rotorer og anvendelser
Auto-ID Øjeblikkelig rotoridentifikation:
  • Øjeblikkelig identifikation af en rotor
  • Rotorspecifikationerne indlæses automatisk i centrifugeparametre
  • Forkorter opsætningstiden og forbedrer sikkerheden
Hastighedshåndtag:
  • Accelererer og forenkler tilspænding af rotorlåget og sikrer, at låget er korrekt fastgjort
  • Nemmere og sikrere løft og transport af rotorer, yderligere forbedret med det lette design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt A27-6x50 fast vinkel rotor
Materiale Aluminium
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 6 x 50 ml
Maks. RCF 79,057 x g
Maks. Hastighed 27,000 rpm
Radius (metrisk) 97 mm
Radius (metrisk) Min. 24 mm
K faktor 485
Maks. Rørlængde 108 mm
Maks. Rør diameter 29 mm
Nettovægt 12.3 lb. (5.58 kg)
Til brug med (udstyr) Sorvall LYNX 6000 og 4000 Superspeed Centrifuger
Vinkel 34°
Bioindeslutning Ja