Få mere at vide
Thermo Scientific™ ARCTIC A25B kølecirkulationspumper
Artikelnummer. 11660901 Shop alle Thermo Scientific produkter
Flowhastighed:
17 l/min.
20 l/min.
Controller type:
AC150
AC200
SC100
SC150
Spænding:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11660901
Brand: Thermo Scientific™ 1554251
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
A25B kølebad har et stort arbejdsområde, hvilket muliggør høj gennemstrømning og arbejdsfloweffektivitet med temperaturer fra -25° til +200 °C og 21L maksimal badvolumen.
De Thermo Scientific™ A25B kølebad har et stort arbejdsområde, hvilket muliggør høj gennemstrømning og arbejdsfloweffektivitet med temperaturer fra -25° til +200 °C og maksimal badvolumen på 21 liter. Konfigurer dit kølebad med en Thermo Scientific STANDARD, AVANCERET eller PREMIUM controller for at imødekomme kapacitet og temperaturområder forskellige applikationsbehov.
Kølebade bruges primært til at kontrollere temperaturen på prøver placeret i dem, så arbejdsområdets dimensioner vil være vigtige specifikationer at evaluere. Disse enheder kan også cirkulere ved et begrænset sæt af køleapplikationer.
  • Robuste bade i rustfrit stål
  • Termostat kan indekseres 90° på alle sider af badet for nem visning
  • Eksternt cirkulationssæt medfølger til VVS-tilslutning M16 x1, 0,25 NPT mand, 0,375 tommer. ydre dia.
  • Tresidet ventilationskoncept: op til to sider kan blokeres med fuld køleydelse og ingen forringelse af udstyret
  • Drænport foran
  • Integrerede håndtag
  • CFC-frit kølemiddel
Inkluderer:
Styrekabler, bro med pakning og fingerskruer, fittings, klemmer, pumpeprop til ekstern cirkulation, 6 fod. strømledning.
Anbefalet til:
  • Kalibrering
  • Bioreaktorer
  • Rotationsfordampere
  • Kondensatorer
  • Prøve-/materialetestning
  • Prøve-/materialeforberedelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,46 til 0,73 cu. ft.
Controller type AC150
Kapacitet (metrisk) 13 til 21 L
Certificeringer/compliance CE/ROHS/WEEE
Kølekapacitet 500 W
Flowhastighed 20 l/min.
Pumpetype Kraftpumpe, sugepumpe
Temperaturområde -25 °C til +100 °C
Maks. Tryk 475 mbar/6,89 psi
Sikkerhedsklasse 3/FL
Temperaturstabilitet 0,01 °C
Termostat AC150
Dimensioner (L x B x H) 21,3 x 12,8 x 29,1 tommer. (54,1 x 32,4 x 74 cm)
Længde (engelsk) 21,3 tommer
Længde (engelsk) Interiør 9,6''
Længde (metrisk) 54.1 cm
Længde (metrisk) interiør 24.4 cm
Bredde (engelsk) 12,8 tommer.
Bredde (engelsk) Interiør 8,8 tommer
Bredde (metrisk) 32.4 cm
Bredde (metrisk) interiør 22.4 cm
Højde (engelsk) 29,1 tommer
Højde (metrisk) 74 cm
Dybde (engelsk) Interiør 9,2 tommer.
Dybde (metrisk) interiør 23.3 cm
Vægt (engelsk) 93.1 lb.
Vægt (metrisk) 42.3 kg
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz