Få mere at vide
Thermo Scientific™ ARCTIC A25B kølecirkulationspumper
Artikelnummer. 11620851 Shop alle Thermo Scientific produkter
Flowhastighed:
17 l/min.
20 l/min.
Controller type:
AC150
AC200
SC100
SC150
Spænding:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11620851
Brand: Thermo Scientific™ 1524251
A25B kølebad har et stort arbejdsområde, hvilket muliggør høj gennemstrømning og arbejdsfloweffektivitet med temperaturer fra -25° til +200 °C og 21L maksimal badvolumen.
De Thermo Scientific™ A25B kølebad har et stort arbejdsområde, hvilket muliggør høj gennemstrømning og arbejdsfloweffektivitet med temperaturer fra -25° til +200 °C og maksimal badvolumen på 21 liter. Konfigurer dit kølebad med en Thermo Scientific STANDARD, AVANCERET eller PREMIUM controller for at imødekomme kapacitet og temperaturområder forskellige applikationsbehov.
Refrigerated baths are used primarily for controlling the temperature of samples placed within them, so the work area dimensions will be important specifications to evaluate. These units can also circulate for a limited set of refrigerated applications.
  • Robust stainless-steel baths
  • Thermostat can be indexed 90° on all sides of the bath for easy viewing
  • External circulation set included for plumbing connection M16×1, 0.25 NPT male, 0.375in. O.D.
  • Three-side ventilation concept: up to two sides can be blocked with full refrigeration performance and no degradation of equipment
  • Draining port at the front
  • Integrated handles
  • CFC-free refrigerant
Includes:
Control cables, bridge with gasket and thumbscrews, fittings, clamps, pump plug for external circulation, 6ft. power cord.
Recommended for:
  • Calibration
  • Bioreactors
  • Rotary Evaporators
  • Condensers
  • Sample/Material Testing
  • Sample/Material Preparation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0.46 to 0.73 cu. ft.
Controller type SC100
Kapacitet (metrisk) 13 to 21 L
Certificeringer/compliance CE/ROHS/WEEE
Kølekapacitet 500 W
Flowhastighed 17 l/min.
Temperaturområde -25°C to +100°C
Maks. Tryk 300 mbar/4.35 psi
Sikkerhedsklasse 1/NFL
Temperaturstabilitet 0.02°C
Termostat SC100
Dimensioner (L x B x H) 21.3 x 12.8 x 29.1 in. (54.1 x 32.4 x 74 cm)
Længde (engelsk) 21.3 in.
Længde (engelsk) Interiør 9.6 in.
Længde (metrisk) 54.1 cm
Længde (metrisk) interiør 24.4 cm
Bredde (engelsk) 12.8 in.
Bredde (engelsk) Interiør 8.8 in.
Bredde (metrisk) 32.4 cm
Bredde (metrisk) interiør 22.4 cm
Højde (engelsk) 29.1 in.
Højde (metrisk) 74 cm
Dybde (engelsk) Interiør 9.2 in.
Dybde (metrisk) interiør 23.3 cm
Vægt (engelsk) 93.1 lb.
Vægt (metrisk) 42.3 kg
Elektriske krav 230 V 50 Hz
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz