Få mere at vide
Thermo Scientific™ ARCTIC A25B kølecirkulationspumper
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
De Thermo Scientific™ A25B kølebad har et stort arbejdsområde, hvilket muliggør høj gennemstrømning og arbejdsfloweffektivitet med temperaturer fra -25° til +200 °C og maksimal badvolumen på 21 liter. Konfigurer dit kølebad med en Thermo Scientific STANDARD, AVANCERET eller PREMIUM controller for at imødekomme kapacitet og temperaturområder forskellige applikationsbehov.
- Robuste bade i rustfrit stål
- Termostat kan indekseres 90° på alle sider af badet for nem visning
- Eksternt cirkulationssæt medfølger til VVS-tilslutning M16 x1, 0,25 NPT mand, 0,375 tommer. ydre dia.
- Tresidet ventilationskoncept: op til to sider kan blokeres med fuld køleydelse og ingen forringelse af udstyret
- Drænport foran
- Integrerede håndtag
- CFC-frit kølemiddel
Inkluderer:
Styrekabler, bro med pakning og fingerskruer, fittings, klemmer, pumpeprop til ekstern cirkulation, 6 fod. strømledning.
Anbefalet til:
- Kalibrering
- Bioreaktorer
- Rotationsfordampere
- Kondensatorer
- Prøve-/materialetestning
- Prøve-/materialeforberedelse
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 0,46 til 0,73 cu. ft. |
| Controller type | SC150 |
| Kapacitet (metrisk) | 13 til 21 L |
| Certificeringer/compliance | CE/ROHS/WEEE |
| Kommunikation | RS232, RS485, Ethernet/LAN, Analog I/O |
| Kølekapacitet | 500 W |
| Flowhastighed | 17 l/min. |
| Temperaturområde | -25 °C til +100 °C |
| Maks. Tryk | 300 mbar/4,35 psi |
| Sikkerhedsklasse | 3/FL |
| Vis mere |