Få mere at vide
Thermo Scientific™ ARCTIC A25 Refrigerated Circulators
Artikelnummer. p-4527460 Shop alle Thermo Scientific produkter
Flowhastighed:
17 l/min.
20 l/min.
24 l/min.
Controller type:
AC150
AC200
PC200
SC100
SC150
SC150 l
Spænding:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code. 11650851
Brand: Thermo Scientific™ 1525251
Only null left
Add to basket
Add to basket
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Giver effektiv køling til åbne og lukkede applikationer med kølecirkulationspumper til temperaturer fra -25 til +200 °C og maksimal badvolumen på 12 l.
Thermo Scientific™ A25 kølebadscirkulator giver effektiv køling til åbne og lukkede applikationer med temperaturer fra -25 til +200 °C og maksimal badvolumen på 12 liter. Kraftige badecirkulatorer med et reservoir i rustfrit stål kan konfigureres med forskellige kølekapaciteter, temperaturområder og volumener for at imødekomme din specifikke applikation.
Med overlegen køleeffekt, omfattende temperaturområder, kraftfulde kraft-/sugepumper og sofistikeret digital kontrol for at sikre nøjagtighed og reproducerbarhed. Vælg mellem tre forskellige regulatorer, der giver dig fleksibilitet til at skabe den perfekte løsning til din applikation.
  • Energibesparende funktion begrænser strømforbruget: stram kontrol af kølekapacitet afhængig af applikationsbehov
  • Små kølecirkulationspumper er optimerede til små fodaftryk og lavt støjniveau
  • Robuste bade i rustfrit stål
  • Termostaten kan indekseres 90°på alle sider af badet for nem visning
  • Eksternt cirkulationssæt inkluderet til rørtilslutning M16x1, 0,25 NPT han, 0,375 tommer ydre dia.
  • Tresidet ventilationskoncept: op til to sider kan blokeres med fuld køleydelse og ingen forringelse af udstyret
  • Drænport foran
  • Integrerede håndtag
  • CFC-frit kølemiddel
Inkluderer:
Styrekabler, bro med pakning og fingerskruer, fittings, klemmer, pumpeprop til ekstern cirkulation, 180 cm strømledning, badedække
Anbefalet til:
  • Kalibrering
  • Bioreaktorer
  • Rotationsfordampere
  • Kondensatorer
  • Prøve-/materialetestning
  • Prøve-/materialeforberedelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (engelsk) 3,17 gal.
Controller type SC100
Kapacitet (metrisk) 12 L
Certificeringer/compliance CE/ROHS/WEEE
Kommunikation Digital
Kølekapacitet 500 W
Flowhastighed 17 l/min.
Pumpetype Kraftpumpe, sugepumpe
Temperaturområde -25 °C til +100 °C
Maks. Tryk 300 mbar/4,35 psi
Sikkerhedsklasse 1/NFL
Temperaturstabilitet 0,02 °C
Termostat SC100
Dimensioner (L x B x H) 19 x 10,7 x 28 tommer (48,3 x 27,3 x 71,1 cm)
Længde (engelsk) 19 tommer
Længde (engelsk) Interiør 7.2 tommer
Længde (metrisk) 48.3 cm
Længde (metrisk) interiør 18.4 cm
Bredde (engelsk) 10,7 tommer
Bredde (engelsk) Interiør 6,8 tommer
Bredde (metrisk) 27.3 cm
Bredde (metrisk) interiør 17.3 cm
Højde (engelsk) 28 tommer
Højde (metrisk) 71.1 cm
Dybde (engelsk) Interiør 8 tommer
Dybde (metrisk) interiør 20.4 cm
Vægt (engelsk) 79.5 lb.
Vægt (metrisk) 36.1 kg
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz