Få mere at vide
Thermo Scientific™ ARCTIC A25 Refrigerated Circulators
Artikelnummer. 11670881 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Flowhastighed:
17 l/min.
20 l/min.
24 l/min.
Controller type:
AC150
AC200
PC200
SC100
SC150
SC150 l
Spænding:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed Controller type Spænding Frekvens unitSize
11670881 17 l/min. SC150 l 230 V 50 Hz Hver
11650851 17 l/min. SC100 230 V 50 Hz Hver
11640871 17 l/min. SC150 230 V 50 Hz Hver
11690901 20 l/min. AC150 230 V 50 Hz Hver
11610931 20 l/min. AC200 230 V 50 Hz Hver
12682825 24 l/min. PC200 230 V 50 Hz Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11670881 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 1545251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45205.00 DKK
    43646.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 1558.38 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver effektiv køling til åbne og lukkede applikationer med kølecirkulationspumper til temperaturer fra -25 til +200 °C og maksimal badvolumen på 12 l.
Thermo Scientific™ A25 kølebadscirkulator giver effektiv køling til åbne og lukkede applikationer med temperaturer fra -25 til +200 °C og maksimal badvolumen på 12 liter. Kraftige badecirkulatorer med et reservoir i rustfrit stål kan konfigureres med forskellige kølekapaciteter, temperaturområder og volumener for at imødekomme din specifikke applikation.
Med overlegen køleeffekt, omfattende temperaturområder, kraftfulde kraft-/sugepumper og sofistikeret digital kontrol for at sikre nøjagtighed og reproducerbarhed. Vælg mellem tre forskellige regulatorer, der giver dig fleksibilitet til at skabe den perfekte løsning til din applikation.
  • Energibesparende funktion begrænser strømforbruget: stram kontrol af kølekapacitet afhængig af applikationsbehov
  • Små kølecirkulationspumper er optimerede til små fodaftryk og lavt støjniveau
  • Robuste bade i rustfrit stål
  • Termostaten kan indekseres 90°på alle sider af badet for nem visning
  • Eksternt cirkulationssæt inkluderet til rørtilslutning M16x1, 0,25 NPT han, 0,375 tommer ydre dia.
  • Tresidet ventilationskoncept: op til to sider kan blokeres med fuld køleydelse og ingen forringelse af udstyret
  • Drænport foran
  • Integrerede håndtag
  • CFC-frit kølemiddel
Inkluderer:
Styrekabler, bro med pakning og fingerskruer, fittings, klemmer, pumpeprop til ekstern cirkulation, 180 cm strømledning, badedække
Anbefalet til:
  • Kalibrering
  • Bioreaktorer
  • Rotationsfordampere
  • Kondensatorer
  • Prøve-/materialetestning
  • Prøve-/materialeforberedelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 3,17 gal.
Controller type SC150 l
Kapacitet (metrisk) 12 L
Certificeringer/compliance CE/ROHS/WEEE
Kommunikation RS232, RS485, Ethernet/LAN, Analog I/O
Kølekapacitet 500 W
Flowhastighed 17 l/min.
Pumpetype Kraftpumpe, sugepumpe
Temperaturområde -25 °C til +100 °C
Maks. Tryk 300 mbar/4,35 psi
Sikkerhedsklasse 3/FL
Temperaturstabilitet 0,02 °C
Termostat SC150L
Dimensioner (L x B x H) 19 x 10,7 x 28 tommer (48,3 x 27,3 x 71,1 cm)
Længde (engelsk) 19 tommer
Længde (engelsk) Interiør 7.2 tommer
Længde (metrisk) 48.3 cm
Længde (metrisk) interiør 18.4 cm
Bredde (engelsk) 10,7 tommer
Bredde (engelsk) Interiør 6,8 tommer
Bredde (metrisk) 27.3 cm
Bredde (metrisk) interiør 17.3 cm
Højde (engelsk) 28 tommer
Højde (metrisk) 71.1 cm
Dybde (engelsk) Interiør 8 tommer
Dybde (metrisk) interiør 20.4 cm
Vægt (engelsk) 79.5 lb.
Vægt (metrisk) 36.1 kg
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz