Få mere at vide
A23187, TRC
Artikelnummer. 30337532
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30337532 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30337532 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA96531010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane, 4-Benzoxazolecarboxylic Acid deriv.
CAS 52665-69-7
Molekylær formel C29H37N3O6
Mængde 10 mg
Synonym A23187, 5-(Methylamino)-2-[[(2R,3R,6S,8S,9R,11R)-3,9,11-trimethyl-8-[(1S)-1-methyl-2-oxo-2-(1H-pyrrol-2-yl)ethyl]-1,7-dioxaspiro[5.5]undec-2-yl]methyl]-4-benzoxazolecarboxylic Acid, A 23187, Antibiotic A 23187, Calcimycin, Calcium ionophore A 23187, Calimycin, Ionophore A 23187, [6S-[6alpha(2S*,3S*),8beta(R*),9beta,11alpha]]-5-(Methylamino)-2-[[3,9,11-trimethyl-8-[1-methyl-2-oxo-2-(1H-pyrrol-2-yl)ethyl]-1,7-dioxaspiro[5,5]undec-2-yl]methyl]-4-benzoxazolecarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C29H37N3O6/c1-15-10-11-29(17(3)13-16(2)27(38-29)18(4)26(33)20-7-6-12-31-20)37-22(15)14-23-32-25-21(36-23)9-8-19(30-5)24(25)28(34)35/h6-9,12,15-18,22,27,30-31H,10-11,13-14H2,1-5H3,(H,34,35)/t15-,16-,17-,18-,22-,27+,29+/m1/s1
SMIL CNc1ccc2oc(C[C@H]3O[C@@]4(CC[C@H]3C)O[C@H]([C@H](C)C(=O)c5ccc[nH]5)[C@H](C)C[C@H]4C)nc2c1C(=O)O
IUPAC navn 5-(methylamino)-2-[[(2S,3R,5R,6S,8R,9R)-3,5,9-trimethyl-2-[(2S)-1-oxo-1-(1H-pyrrol-2-yl)propan-2-yl]-1,7-dioxaspiro[5.5]undecan-8-yl]methyl]-1,3-benzoxazole-4-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 523.62
Formel vægt 523.2682