Få mere at vide
Tocris Bioscience™ A23187, free acid
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18055362
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18055362 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18055362 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1234/10
Calcium ionophore
Calcium ionophore that induces Ca2+-dependent cell death by increasing intracellular calcium concentration. Promotes intracelllular ROS generation and platelet particle formation (fragmentation) in vitro and in vivo. Can be used to induce autophagy in mammalian cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale A23187, free acid
CAS 52665-69-7
Mængde 10 mg
Molekylær formel C29H37N3O6
Formel vægt 523.63
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 523.63