Få mere at vide
A23187, 98%, fri syre, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3776682 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 mg
5 mg
Emballage:
Glasflaske
Glasflaske i plastikbeholder
Pakningsstørrelse:
1mg
5mg
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 10397811
Brand: Thermo Scientific Acros 328080010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
A23187 (Calcimycin), CAS # 52665-69-7, er et calciumionophor-baseret antibiotikum.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•A23187 er et polyetherstof, der permeabiliserer cellemembraner til calcium og andre divalente kationer
Ansøgninger
• A23187 kan bruges til studiet af mitokondriel fysiologi, fordi det fungerer som et afkoblingsmiddel
• A23187 kan bruges til at studere rollerne af divalente kationer i cellefysiologi
• Når den er bundet til fluorescerende calciumioner, kan A23187 være nyttig til billeddannelsesundersøgelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52665-69-7
Molekylær formel C29H37N3O6
Molekylvægt (g/mol) 523.63
MDL nummer MFCD00151202,MFCD00151202
InChI nøgle HIYAVKIYRIFSCZ-CVXKHCKVSA-N
PubChem CID 97043288
IUPAC navn 5-(methylamino)-2-[[(2R,3S,5S,6S,8S,9S)-3,5,9-trimethyl-2-[(2S)-1-oxo-1-(1H-pyrrol-2-yl)propan-2-yl]-1,7-dioxaspiro[5.5]undecanmethyl]-8,3-methyl-8-boxylsyre]-8,3-methyl-8,3-methyl-4
SMIL CNC1=CC=C2OC(C[C@@H]3OC4(CC[C@@H]3C)O[C@H](C(C)C(=O)C3=CC=CN3)[C@H](C)C[C@H]4C)=NC2=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale A23187
Navn note Free acid
Fysisk form Fast stof
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 182.0°C to 193.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske i plastikbeholder
Farve Hvid
Mængde 1 mg
Analyseprocentområde 98%
Merck Index 15, 1642
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmso, ethylacetate, methanol, ethanol
Formel vægt 523.63
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • A23187 (free acid)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.