Få mere at vide
A23187, 98%, fri syre, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10397811 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
Emballage:
Glasflaske
Glasflaske i plastikbeholder
Pakningsstørrelse:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10397811 1 mg Glasflaske i plastikbeholder 1mg
10036163 5 mg Glasflaske 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 10397811 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 328080010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
A23187 (Calcimycin), CAS # 52665-69-7, er et calciumionophor-baseret antibiotikum.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•A23187 er et polyetherstof, der permeabiliserer cellemembraner til calcium og andre divalente kationer
Ansøgninger
• A23187 kan bruges til studiet af mitokondriel fysiologi, fordi det fungerer som et afkoblingsmiddel
• A23187 kan bruges til at studere rollerne af divalente kationer i cellefysiologi
• Når den er bundet til fluorescerende calciumioner, kan A23187 være nyttig til billeddannelsesundersøgelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52665-69-7
Molekylær formel C29H37N3O6
Molekylvægt (g/mol) 523.63
MDL nummer MFCD00151202,MFCD00151202
InChI nøgle HIYAVKIYRIFSCZ-CVXKHCKVSA-N
PubChem CID 97043288
IUPAC navn 5-(methylamino)-2-[[(2R,3S,5S,6S,8S,9S)-3,5,9-trimethyl-2-[(2S)-1-oxo-1-(1H-pyrrol-2-yl)propan-2-yl]-1,7-dioxaspiro[5.5]undecanmethyl]-8,3-methyl-8-boxylsyre]-8,3-methyl-8,3-methyl-4
SMIL CNC1=CC=C2OC(C[C@@H]3OC4(CC[C@@H]3C)O[C@H](C(C)C(=O)C3=CC=CN3)[C@H](C)C[C@H]4C)=NC2=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale A23187
Navn note Free acid
Fysisk form Fast stof
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 182.0°C to 193.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske i plastikbeholder
Farve Hvid
Mængde 1 mg
Analyseprocentområde 98%
Merck Index 15, 1642
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmso, ethylacetate, methanol, ethanol
Formel vægt 523.63
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • A23187 (free acid)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.