Få mere at vide
Thermo Scientific™ A23-6 x 100 rotor med fast vinkel
Artikelnummer. 15116214 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
6 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
15116214 6 x 100 ml 1 enhed
1 options
Artikelnummer. 15116214 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68845.00 DKK
    66477.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 2367.84 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Udfør en række applikationer på grund af flere adaptere til mindre rør med Thermo Scientific™ A23-6x100 rotor med fast vinkel.
Udfør en række applikationer på grund af flere adaptere til mindre rør med Thermo Scientific™ A23-6x100 rotor med fast vinkel. Innovationer— Thermo Scentific™ Auto-Lock™ rotor udskiftning, Thermo Scentific™ Auto-ID™ øjeblikkelig rotoridentifikation og hastighedshåndtag på hvert rotordåg— forkorte opsætningstiden for kørsel og samtidig give ro i sindet om, at rotoren er sikker.
Auto-Lock Rotorudveksling:
  • Sikker rotorudskiftning med trykknap på mindre end tre sekunder
  • Forbedret sikkerhed og bekvemmelighed
  • Værktøj ikke nødvendigt
  • Skift hurtigt rotorer og anvendelser
Auto-ID Øjeblikkelig rotoridentifikation:
  • Øjeblikkelig identifikation af en rotor
  • Rotorspecifikationerne indlæses automatisk i centrifugeparametre
  • Forkorter opsætningstiden og forbedrer sikkerheden
Hastighedshåndtag:
  • Accelererer og forenkler tilspænding af rotorlåget og sikrer, at låget er korrekt fastgjort
  • Nemmere og sikrere løft og transport af rotorer, yderligere forbedret med det lette design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt A23-6x100 rotor med fast vinkel
Materiale Aluminium
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 6 x 100 ml
Maks. RCF 62,976 x g
Maks. Hastighed 23,500 rpm
Radius (metrisk) 102 mm
Radius (metrisk) Min. 34 mm
K faktor 503
Maks. Rørlængde 105 mm
Maks. Rør diameter 38 mm
Nettovægt 15.8 lb. (7.2 kg)
Til brug med (udstyr) Sorvall LYNX 6000 og 4000 Superspeed Centrifuger
Vinkel 25°
Bioindeslutning Ja