Få mere at vide
Thermo Scientific™ A22-24 x 16 rotor med fast vinkel til LYNX 4000 og 6000 Superspeed centrifuger
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Forkort opsætningstiden og få ro i sindet om, at rotoren er sikker ved hjælp af Thermo Scientific™ A22-24 x 16mL rotor med fast vinkel. Rotorinnovationsfunktion Thermo Scientific™ Auto-Lock™ rotor udskiftning, Thermo Scientific™ Auto-ID™ øjeblikkelig rotoridentifikation og hastighedshåndtag på hvert rotordåg. A22-24 x 16mL rotoren understøtter 16mL rør til subcellulære adskillelser.
Auto-Lock Rotorudveksling:
- Sikker rotorudskiftning med trykknap på mindre end tre sekunder
- Forbedret sikkerhed og bekvemmelighed
- Værktøj ikke nødvendigt
- Skift hurtigt rotorer og anvendelser
Auto-ID Øjeblikkelig rotoridentifikation:
- Øjeblikkelig identifikation af en rotor
- Rotorspecifikationerne indlæses automatisk i centrifugeparametre
- Forkorter opsætningstiden og forbedrer sikkerheden
Hastighedshåndtag:
- Accelererer og forenkler tilspænding af rotorlåget og sikrer, at låget er korrekt fastgjort
- Nemmere og sikrere løft og transport af rotorer, yderligere forbedret med det lette design
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | A22-24x16 rotor med fast vinkel |
| Materiale | Aluminium |
| Type | Rotor med fast vinkel |
| Volumen | 24 x 16 ml |
| Maks. RCF | 60.063 xg (ydre), 60.063 xg (indre) |
| Maks. Hastighed | 22,000 rpm |
| Radius (metrisk) | 111 mm Udvendig, 111 mm Indvendig |
| Radius (metrisk) Min. | 54 mm Udvendig, 39 mm Indvendig |
| K faktor | 377 (ydre); 547 (indre) |
| Maks. Rørlængde | 102 mm |
| Vis mere |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.