Description
Udfør subcellulære adskillelser og fraktioneringer med 15 ml koniske rør ved hjælp af Thermo Scientific™ A21-24 x 15c rotor med fast vinkel. Innovationer— fra Thermo Scientific™ Auto-Lock™ rotorbytte, til Thermo Scientific™ Auto-ID™ øjeblikkelig rotoridentifikation og hastighedshåndtag på hvert rotordåg— forkorte opsætningstiden for kørsel og samtidig give ro i sindet om, at rotoren er sikker.
Auto-Lock Rotorudveksling:
- Sikker rotorudskiftning med trykknap på mindre end tre sekunder
- Forbedret sikkerhed og bekvemmelighed
- Værktøj ikke nødvendigt
- Skift hurtigt rotorer og anvendelser
Auto-ID Øjeblikkelig rotoridentifikation:
- Øjeblikkelig identifikation af en rotor
- Rotorspecifikationerne indlæses automatisk i centrifugeparametre
- Forkorter opsætningstiden og forbedrer sikkerheden
Hastighedshåndtag:
- Accelererer og forenkler tilspænding af rotorlåget og sikrer, at låget er korrekt fastgjort
- Nemmere og sikrere løft og transport af rotorer, yderligere forbedret med det lette design
Specifications
Specifications
| Oversigt | A21-24x15c rotor med fast vinkel |
| Materiale | Aluminium |
| Type | Rotor med fast vinkel |
| Volumen | 24 x 15 ml koniske rør |
| Maks. RCF | 63.049 xg (ydre), 63.049 xg (indre) |
| Maks. Hastighed | 21,500 rpm |
| Radius (metrisk) | 158 mm |
| Radius (metrisk) Min. | 57 mm |
| K faktor | 379 |
| Maks. Rørlængde | 121.5 mm |
| Show More |