Få mere at vide
Thermo Scientific™ ARCTIC A10 Refrigerated Circulators
Artikelnummer. p-4527462 Shop alle Thermo Scientific produkter
Flowhastighed:
17 l/min.
20 l/min.
Controller type:
AC150
AC200
SC100
SC150
Spænding:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11630871
Brand: Thermo Scientific™ 1535101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
A10 kølebadscirkulatorer giver effektiv køling til åbne og lukkede applikationer med temperaturer fra -10 til +100 C °og maksimal badvolumen på 6 l.
Thermo Scientific™ A10 kølebadscirkulatorer giver effektiv køling til åbne og lukkede applikationer med temperaturer fra -10 til +100 °C og maksimal badvolumen på 6 liter. Kraftige badecirkulatorer med rustfrit stålreservoir kan konfigureres med den regulator, der bedst opfylder cirkulations- og temperaturområder til din applikation.
Valgfri kraft/sugepumper og sofistikeret digital kontrol giver dig mulighed for at sikre nøjagtighed og reproducerbarhed. Vælg mellem STANDARD, ADVANCED eller PREMIUM regulatorer for at skabe den perfekte løsning til din applikation.
  • Energibesparende funktion begrænser strømforbruget: stram kontrol af kølekapacitet afhængig af applikationsbehov
  • Små kølecirkulationspumper er optimerede til små fodaftryk og lavt støjniveau
  • Robuste bade i rustfrit stål
  • Regulatoren kan drejes til 90°på alle sider af badet for optimal visning
  • Eksternt cirkulationssæt inkluderet til rørtilslutning M16x1, 0,25 NPT han, 0,375 tommer ydre dia.
  • Tresidet ventilationskoncept: op til to sider kan blokeres med fuld køleydelse og ingen forringelse af udstyret
  • Drænport foran
  • Integrerede håndtag
  • CFC-frit kølemiddel
Inkluderer:
Kommunikationskabler, bro med pakning og fingerskruer, fittings, klemmer, pumpeprop til ekstern cirkulation, 180 cm strømledning, badedække
Anbefalet til:
  • Kalibrering
  • Bioreaktorer
  • Rotationsfordampere
  • Kondensatorer
  • Prøve-/materialetestning
  • Prøve-/materialeforberedelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 1,58 gal.
Controller type SC150
Kapacitet (metrisk) 6 L
Certificeringer/compliance CE/ROHS/WEEE
Kommunikation RS232, RS485, Ethernet/LAN, Analog I/O
Kølekapacitet 240 W
Flowhastighed 17 l/min.
Pumpetype Kraftpumpe, sugepumpe
Temperaturområde -10 °C til +100 °C
Maks. Tryk 300 mbar/4,35 psi
Sikkerhedsklasse 3/FL
Temperaturstabilitet 0,02 °C
Dimensioner (L x B x H) 16,3 x 8,7 x 24,9 tommer (41,4 x 22 x 63,2 cm)
Længde (engelsk) 16,3 tommer
Længde (engelsk) Interiør 4,9 tommer
Længde (metrisk) 41.4 cm
Længde (metrisk) interiør 12.4 cm
Bredde (engelsk) 8,7 tommer
Bredde (engelsk) Interiør 5,4 tommer
Bredde (metrisk) 22 cm
Bredde (metrisk) interiør 13.7 cm
Højde (engelsk) 24,9 tommer
Højde (metrisk) 63.2 cm
Dybde (engelsk) Interiør 5,9 tommer
Dybde (metrisk) interiør 15 cm
Vægt (engelsk) 60.6 lb.
Vægt (metrisk) 27.5 kg
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz