Få mere at vide
Thermo Scientific™ ARCTIC A10 Refrigerated Circulators
Artikelnummer. 11680901 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Flowhastighed:
17 l/min.
20 l/min.
Controller type:
AC150
AC200
SC100
SC150
Spænding:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed Controller type Spænding Frekvens Pakningsstørrelse
11680901 20 l/min. AC150 230 V 50 Hz Hver
11630871 17 l/min. SC150 230 V 50 Hz Hver
11600931 20 l/min. AC200 230 V 50 Hz Hver
10303205 17 l/min. SC100 230 V 50 Hz Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11680901 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 1555101
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-03-2027
A10 kølebadscirkulatorer giver effektiv køling til åbne og lukkede applikationer med temperaturer fra -10 til +100 C °og maksimal badvolumen på 6 l.
Thermo Scientific™ A10 kølebadscirkulatorer giver effektiv køling til åbne og lukkede applikationer med temperaturer fra -10 til +100 °C og maksimal badvolumen på 6 liter. Kraftige badecirkulatorer med rustfrit stålreservoir kan konfigureres med den regulator, der bedst opfylder cirkulations- og temperaturområder til din applikation.
Valgfri kraft/sugepumper og sofistikeret digital kontrol giver dig mulighed for at sikre nøjagtighed og reproducerbarhed. Vælg mellem STANDARD, ADVANCED eller PREMIUM regulatorer for at skabe den perfekte løsning til din applikation.
  • Energibesparende funktion begrænser strømforbruget: stram kontrol af kølekapacitet afhængig af applikationsbehov
  • Små kølecirkulationspumper er optimerede til små fodaftryk og lavt støjniveau
  • Robuste bade i rustfrit stål
  • Regulatoren kan drejes til 90°på alle sider af badet for optimal visning
  • Eksternt cirkulationssæt inkluderet til rørtilslutning M16x1, 0,25 NPT han, 0,375 tommer ydre dia.
  • Tresidet ventilationskoncept: op til to sider kan blokeres med fuld køleydelse og ingen forringelse af udstyret
  • Drænport foran
  • Integrerede håndtag
  • CFC-frit kølemiddel
Inkluderer:
Kommunikationskabler, bro med pakning og fingerskruer, fittings, klemmer, pumpeprop til ekstern cirkulation, 180 cm strømledning, badedække
Anbefalet til:
  • Kalibrering
  • Bioreaktorer
  • Rotationsfordampere
  • Kondensatorer
  • Prøve-/materialetestning
  • Prøve-/materialeforberedelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (engelsk) 1,58 gal.
Controller type AC150
Kapacitet (metrisk) 6 L
Certificeringer/compliance CE/ROHS/WEEE
Kølekapacitet 240 W
Flowhastighed 20 l/min.
Pumpetype Kraftpumpe, sugepumpe
Temperaturområde -10 °C til +100 °C
Maks. Tryk 475 mbar/6,89 psi
Sikkerhedsklasse 3/FL
Temperaturstabilitet 0,01 °C
Dimensioner (L x B x H) 16,3 x 8,7 x 24,9 tommer (41,4 x 22 x 63,2 cm)
Længde (engelsk) 16,3 tommer
Længde (engelsk) Interiør 4,9 tommer
Længde (metrisk) 41.4 cm
Længde (metrisk) interiør 12.4 cm
Bredde (engelsk) 8,7 tommer
Bredde (engelsk) Interiør 5,4 tommer
Bredde (metrisk) 22 cm
Bredde (metrisk) interiør 13.7 cm
Højde (engelsk) 24,9 tommer
Højde (metrisk) 63.2 cm
Dybde (engelsk) Interiør 5,9 tommer
Dybde (metrisk) interiør 15 cm
Vægt (engelsk) 60.6 lb.
Vægt (metrisk) 27.5 kg
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz