Få mere at vide
Thermo Scientific™ ARCTIC A10 Refrigerated Circulators
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ A10 kølebadscirkulatorer giver effektiv køling til åbne og lukkede applikationer med temperaturer fra -10 til +100 °C og maksimal badvolumen på 6 liter. Kraftige badecirkulatorer med rustfrit stålreservoir kan konfigureres med den regulator, der bedst opfylder cirkulations- og temperaturområder til din applikation.
Valgfri kraft/sugepumper og sofistikeret digital kontrol giver dig mulighed for at sikre nøjagtighed og reproducerbarhed. Vælg mellem STANDARD, ADVANCED eller PREMIUM regulatorer for at skabe den perfekte løsning til din applikation.
- Energibesparende funktion begrænser strømforbruget: stram kontrol af kølekapacitet afhængig af applikationsbehov
- Små kølecirkulationspumper er optimerede til små fodaftryk og lavt støjniveau
- Robuste bade i rustfrit stål
- Regulatoren kan drejes til 90°på alle sider af badet for optimal visning
- Eksternt cirkulationssæt inkluderet til rørtilslutning M16x1, 0,25 NPT han, 0,375 tommer ydre dia.
- Tresidet ventilationskoncept: op til to sider kan blokeres med fuld køleydelse og ingen forringelse af udstyret
- Drænport foran
- Integrerede håndtag
- CFC-frit kølemiddel
Inkluderer:
Kommunikationskabler, bro med pakning og fingerskruer, fittings, klemmer, pumpeprop til ekstern cirkulation, 180 cm strømledning, badedække
Anbefalet til:
- Kalibrering
- Bioreaktorer
- Rotationsfordampere
- Kondensatorer
- Prøve-/materialetestning
- Prøve-/materialeforberedelse
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 1,58 gal. |
| Controller type | AC200 |
| Kapacitet (metrisk) | 6 L |
| Certificeringer/compliance | CE/ROHS/WEEE |
| Kølekapacitet | 240 W |
| Flowhastighed | 20 l/min. |
| Pumpetype | Kraftpumpe, sugepumpe |
| Temperaturområde | -10 °C til +100 °C |
| Maks. Tryk | 475 mbar/6,89 psi |
| Sikkerhedsklasse | 3/FL |
| Vis mere |