Få mere at vide
Elma™ A10 Koncentreret rengøringsmiddel
Beskrivelse
- Velegnet til laboratorieinstrumenter lavet af glas, porcelæn, keramik, plast og metaller (tjek aluminium, magnesium og letmetallegeringer før påføring)
- Fjerner emulsioner, fedt og fedt, støv, glasfedt, resinerede rester, tusch, etiketter, kalksæber og kalkaflejringer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Lab Clean A10 Renere |
| pH | 11.3 |
| Certificeringer/compliance | Bilag VII A, EF 648/2004, UN 1719 |
| Sammensætning | Amfotere overfladeaktive stoffer 5 til 15 %, ikke-ioniske overfladeaktive stoffer 5 til 15 %, fosfater< 5 %, polycarboxylater |
| Koncentration | Ultralydsenhed 1 til 2 %, opvaskemaskine 0,5 til 1 % |
| Beholdertype | Flaske |
| Indhold og opbevaring | 5 °C til 30 °C |
| Til brug med (applikation) | Til dyppe- og stænkrensning af instrumenter i laboratorier og værksteder |
| Volumen (metrisk) | 2,5 l |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- elma lab clean A10 (ELC A10)
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .