Få mere at vide
Elma™ A10 Koncentreret rengøringsmiddel
Beskrivelse
- Velegnet til laboratorieinstrumenter lavet af glas, porcelæn, keramik, plast og metaller (tjek aluminium, magnesium og letmetallegeringer før påføring)
- Fjerner emulsioner, fedt og fedt, støv, glasfedt, resinerede rester, tusch, etiketter, kalksæber og kalkaflejringer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Lab Clean A10 Renere |
| pH | 11.3 |
| Certificeringer/compliance | Bilag VII A, EF 648/2004, UN 1719 |
| Sammensætning | Amfotere overfladeaktive stoffer 5 til 15 %, ikke-ioniske overfladeaktive stoffer 5 til 15 %, fosfater< 5 %, polycarboxylater |
| Koncentration | Ultralydsenhed 1 til 2 %, opvaskemaskine 0,5 til 1 % |
| Beholdertype | Flaske |
| Indhold og opbevaring | 5 °C til 30 °C |
| Til brug med (applikation) | Til dyppe- og stænkrensning af instrumenter i laboratorier og værksteder |
| Volumen (metrisk) | 1 l |