Få mere at vide
Tork A1 Airfresh-system
Artikelnummer. 30243853 Shop alle Tork produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
30243853 Hvid
1 options
Artikelnummer. 30243853 Leverandør Tork Leverandørnr. 562000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5850.00 DKK
    5732.28 DKK / Pakke med 6
    Spare 117.72 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tork Luftfriskerspraydispenser har god funktionalitet, og en række duftpåfyldninger løfter stemningen i ethvert toilet.
  • Håndter lugtene effektivt med en praktisk genopfyldningsindikator, der fortæller dig, hvornår det er tid til at fylde luftduften op.
  • Vedligehold vores luftfrisker-dispenser med lethed, takket være hurtige genopfyldninger og lang batterilevetid.
  • Sørg for, at toiletterne dufter friske 24 timer i døgnet med denne dispensers nemme programmering.
  • Brug det sammen med en række forfriskende dufte for at skabe den perfekte badeværelsesatmosfære.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Luftfrisker
Farve Hvid
Dimensioner (L x B x H) 6 x 9.7 x 17.4 cm
Materiale Plast
Model- A1 luftfriskersystem
Emballage Karton
Mængde 6/Pk.
Volumen (metrisk) 1.1 L
Vægt (metrisk) 291 g
Alternativt varenummer 7322540355116