Beskrivelse
- Håndter lugtene effektivt med en praktisk genopfyldningsindikator, der fortæller dig, hvornår det er tid til at fylde luftduften op.
- Vedligehold vores luftfrisker-dispenser med lethed, takket være hurtige genopfyldninger og lang batterilevetid.
- Sørg for, at toiletterne dufter friske 24 timer i døgnet med denne dispensers nemme programmering.
- Brug det sammen med en række forfriskende dufte for at skabe den perfekte badeværelsesatmosfære.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Luftfrisker |
| Farve | Grå |
| Dimensioner (L x B x H) | 8.3 x 6.7 x 17 cm |
| Materiale | Plast |
| Model- | A1 Airfresh-system |
| Emballage | Karton |
| Mængde | 6/Pk. |
| Volumen (metrisk) | 1.3 L |
| Vægt (metrisk) | 278.4 g |
| Alternativt varenummer | 7322540325171 |