Få mere at vide
a1-[3-(Dimethylamino)propyl]-a1-(4-fluorophenyl)-1,2-benzenedimethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha1-[3-(Dimethylamino)propyl]-alpha1-(4-fluorophenyl)-1,2-benzenedimethanol |
| CAS | 1206729-90-9 |
| Molekylær formel | C19H24FNO2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-(Dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-(2-(hydroxymethyl)phenyl)butan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24FNO2/c1-21(2)13-5-12-19(23,16-8-10-17(20)11-9-16)18-7-4-3-6-15(18)14-22/h3-4,6-11,22-23H,5,12-14H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)CCCC(O)(c1ccc(F)cc1)c2ccccc2CO |
| IUPAC navn | 4-(dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-[2-(hydroxymethyl)phenyl]butan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 317.4 |
| Formel vægt | 317.1791 |