Få mere at vide
a-Zingiberene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Zingiberene |
| CAS | 495-60-3 |
| Molekylær formel | C15 H24 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | 1,3-Cyclohexadiene','5-[(1S)-1,5-dimethyl-4-hexen-1-yl]-2-methyl-','(5R)-, 1,3-Cyclohexadiene','5-(1,5-dimethyl-4-hexenyl)-2-methyl-','[S-(R*,S*)]-, 1,3-Cyclohexadiene','5-[(1S)-1,5-dimethyl-4-hexenyl]-2-methyl-','(5R)- (9CI), Zingiberene (7CI), (5R)-5-[(1S)-1,5-Dimethyl-4-hexen-1-yl]-2-methyl-1,3-cyclohexadiene, (-)-Zingiberene, l-Zingiberene, α-Sesquiphellandrene, α-Zingiberene |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24/c1-12(2)6-5-7-14(4)15-10-8-13(3)9-11-15/h6,8-10,14-15H,5,7,11H2,1-4H3/t14-,15+/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@H](CCC=C(C)C)[C@H]1CC=C(C)C=C1 |
| IUPAC navn | (5R)-2-methyl-5-[(2S)-6-methylhept-5-en-2-yl]cyclohexa-1,3-diene |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.35 |
| Formel vægt | 204.1878 |