Få mere at vide
a-Terpinene (~90%), TRC
Artikelnummer. 30425845
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30425845 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30425845 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT11750550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Terpinene
CAS 99-86-5
Molekylær formel C10 H16
Mængde 50 mg
Synonym 1,3-Cyclohexadiene','1-methyl-4-(1-methylethyl)-, p-Mentha-1,3-diene (8CI), 1-Methyl-4-(1-methylethyl)-1,3-cyclohexadiene, 1-Isopropyl-4-methyl-1,3-cyclohexadiene, 1-Methyl-4-isopropyl-1,3-cyclohexadiene, 4-Isopropyl-1-methyl-1,3-cyclohexadiene, Terpilene, alpha-Terpinene, α-Terpinen, α-Terpinene
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,6,8H,5,7H2,1-3H3
SMIL CC(C)C1=CC=C(C)CC1
IUPAC navn 1-methyl-4-propan-2-ylcyclohexa-1,3-diene
Molekylvægt (g/mol) 136.23
Formel vægt 136.1252