missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
a-Sinensal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Sinensal |
| CAS | 17909-77-2 |
| Molekylær formel | C15H22O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (2E,6E,9E)-2,6,10-Trimethyl-2,6,9,11-dodecatetraenal |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O/c1-5-13(2)8-6-9-14(3)10-7-11-15(4)12-16/h5,8-9,11-12H,1,6-7,10H2,2-4H3/b13-8+,14-9+,15-11+ |
| SMIL | C\C(=C/C\C=C(/C)\C=C)\CC\C=C(/C)\C=O |
| IUPAC navn | (2E,6E,9E)-2,6,10-trimethyldodeca-2,6,9,11-tetraenal |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.33 |
| Formel vægt | 218.1671 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?