missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

a-Sinensal, TRC

Artikelnummer. 30411487
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411487 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30411487 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS4873055MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale alpha-Sinensal
CAS 17909-77-2
Molekylær formel C15H22O
Mængde 5 mg
Synonym (2E,6E,9E)-2,6,10-Trimethyl-2,6,9,11-dodecatetraenal
InChI formel InChI=1S/C15H22O/c1-5-13(2)8-6-9-14(3)10-7-11-15(4)12-16/h5,8-9,11-12H,1,6-7,10H2,2-4H3/b13-8+,14-9+,15-11+
SMIL C\C(=C/C\C=C(/C)\C=C)\CC\C=C(/C)\C=O
IUPAC navn (2E,6E,9E)-2,6,10-trimethyldodeca-2,6,9,11-tetraenal
Molekylvægt (g/mol) 218.33
Formel vægt 218.1671
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.