Få mere at vide
Thermo Scientific™ A.R.I.A Medium med 5% Hesteblod
Beskrivelse
Isoler kræsne og ikke-kræsne anaerobe bakterier fra kliniske prøver inden for 24 til 72 timer ved hjælp af Thermo Scientific™ Anaerob Recovery and Isolation Agar (A.R.I.A™ ).
Fremstillet af Thermo Scientific™ Oxoid™ dehydrerede dyrkningsmedier, A.R.I.A indeholder 5 % defibrineret hesteblod og peptoner, omhyggeligt udvalgt til at understøtte væksten af anaerobe bakterier.
Følgende bestanddele er blevet tilføjet til formuleringen for at forbedre ydeevnen:
Følgende bestanddele er blevet tilføjet til formuleringen for at forbedre ydeevnen:
- Gærekstrakt giver en vitaminkilde, og stivelse er til stede for at absorbere eventuelle giftige metabolitter
- L-cystein er til stede som et reduktionsmiddel og har vist sig at stimulere væksten af nogle anaerobe 1
- Glucose er hovedkulhydratet, og natriumpyruvat tilsættes også som energikilde til asaccharolytiske kokker, såsom Veillonella
- Hæmin og vitamin K er også inkluderet som vækstfaktorer, der kræves af mange Bacteriodes-arter 2
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rubinrød |
| Indhold og opbevaring | 2° til 10 °C, væk fra lys |
| Oversigt | A.R.I.A Medium med 5% Hesteblod |
| Format | 90 mm monoplade |
| Fremstillingsoprindelse | Storbritannien |
| Produkttype | Agar-plade |
| Fyld vægt | 18.5-20.5g |
| Emballagetype | Flow Wrapped - Enkeltlag |
| Mængde | 10/Pk. |