Få mere at vide
Thermo Scientific™ A.R.I.A Medium med 5% Hesteblod og Neomycin
Artikelnummer. 15822437
Skift visning
Oversigt:
A.R.I.A Medium med 5% Hesteblod og Neomycin
Mængde:
10/Pk.
Fremstillingsoprindelse:
Storbritannien
Artikelnummer. Oversigt Mængde Fremstillingsoprindelse
15822437 A.R.I.A Medium med 5% Hesteblod og Neomycin 10/Pk. Storbritannien
1 options
Artikelnummer. 15822437 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PB1244A
Isoler kræsne og ikke-kræsne anaerobe bakterier ved hjælp af et anaerobt vækstmedium til generelle formål.
Isoler kræsne og ikke-kræsne anaerobe bakterier fra kliniske prøver inden for 24 til 72 timer ved hjælp af Thermo Scientific™ Anaerob Recovery and Isolation Agar (A.R.I.A™ ).
Fremstillet af Thermo Scientific™ Oxoid™ dehydrerede dyrkningsmedier, A.R.I.A indeholder 5 % defibrineret hesteblod og peptoner, omhyggeligt udvalgt til at understøtte væksten af anaerobe bakterier. Neomycin er til stede som et selektivt middel for obligate anaerober.
Følgende bestanddele er blevet tilføjet til formuleringen for at forbedre ydeevnen:
  • Gærekstrakt giver en vitaminkilde, og stivelse er til stede for at absorbere eventuelle giftige metabolitter
  • L-cystein er til stede som et reduktionsmiddel og har vist sig at stimulere væksten af nogle anaerobe 1
  • Glucose er hovedkulhydratet, og natriumpyruvat tilsættes også som energikilde til asaccharolytiske kokker, såsom Veillonella
  • Hæmin og vitamin K er også inkluderet som vækstfaktorer, der kræves af mange Bacteriodes-arter 2
  • Neomycin er til stede som et selektivt middel for obligate anaerober
1. Shanson DC, Singh J. Effekt af tilsætning af cystein til hjernehjerteinfusionsbouillon på isolering af Bacteroides fragilis fra eksperimentelle blodkulturer. Journal of Clinical Pathology 1981; 34:221-3
2. Gibbons RJ, Macdonald JB. Hæmin og vitamin K som nødvendige faktorer for dyrkning af visse stammer af B. melaninogevicus. Tidsskrift for Bakteriologi 1960; 80:164-70
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rubinrød
Indhold og opbevaring 2° til 10 °C, væk fra lys
Oversigt A.R.I.A Medium med 5% Hesteblod og Neomycin
Format 90 mm monoplade
Fremstillingsoprindelse Storbritannien
Produkttype Agar
Fyld vægt 18.5-20.5g
Emballagetype Flow Wrapped - Enkeltlag
Mængde 10/Pk.