missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

a-Pinene Oxide, TRC

Artikelnummer. 30428647
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30428647 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30428647 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP4666202.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale alpha-Pinene Oxide
CAS 1686-14-2
Molekylær formel C10 H16 O
Mængde 2.5 g
Synonym 2,3-Epoxypinane, 2,7,7-trimethyl-3-oxatricyclo[4.1.1.02,4]octane
InChI formel InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)6-4-7(9)10(3)8(5-6)11-10/h6-8H,4-5H2,1-3H3
SMIL CC1(C)C2CC3OC3(C)C1C2
Molekylvægt (g/mol) 152.23
Formel vægt 152.1201
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.